Key Documents
714038
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol hydrochloride
≥96.0%
Synonyme(s) :
(1R,2R)-2-Amino-1-tetralol hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.68
Numéro Beilstein :
6577187
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (HPLC)
≥96.0%
Forme
solid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥97.0%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@@H]1CCc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H13NO.ClH/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12;/h1-4,9-10,12H,5-6,11H2;1H/t9-,10-;/m1./s1
Clé InChI
OJKXKJBAGVKYBW-DHTOPLTISA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable