Principaux documents
714011
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-2-Amino-1,2-dihydro-1-naphthol hydrochloride
≥96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Essai
≥96%
≥96.0% (HPLC)
Forme
solid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥97.0%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@H]1C=Cc2ccccc2[C@@H]1O
InChI
1S/C10H11NO.ClH/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12;/h1-6,9-10,12H,11H2;1H/t9-,10-;/m0./s1
Clé InChI
KZEOPJJQWXUEOS-IYPAPVHQSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable