Key Documents
713872
Sigma-Aldrich
(±)-cis-2-(Boc-amino)-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
≥97.0%
Synonyme(s) :
N-Boc-cis-2-amino-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.28
Numéro Beilstein :
8320649
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
Forme
lumps
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1C=CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8(9)10(14)15/h5,7-9H,4,6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1
Clé InChI
QWRRLPZJKAWOFL-BDAKNGLRSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable