Principaux documents
713015
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H13F6N2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.5% (HPLC)
98%
Forme
solid
Impuretés
≤2.0% water
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.F6P/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
XLKYEJKYOZNSDQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable