712817
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-azido-1-deoxy-α-D-galactopyranosyl cyanide
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]/D 39.0±2.0°, c = 1 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@](N=[N+]=[N-])(C#N)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H18N4O9/c1-7(20)24-5-11-12(25-8(2)21)13(26-9(3)22)14(27-10(4)23)15(6-16,28-11)18-19-17/h11-14H,5H2,1-4H3/t11-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
Clé InChI
AEIYXWZYBCMANA-GZBLMMOJSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves