Documents
712809
Sigma-Aldrich
2-Azido-D-galactose tetraacetate
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactose, 2-Azido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-D-galactopyranosyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H19N3O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.32
Numéro Beilstein :
4913077
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97% (HPLC)
Composition
carbon, 44.1-45.9%
nitrogen, 10.9-11.6%
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(C)=O)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-12(23-7(2)19)13(24-8(3)20)11(16-17-15)14(26-10)25-9(4)21/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
Clé InChI
QKGHBQJLEHAMKJ-RQICVUQASA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves