Key Documents
712175
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-3-(4-tert-butoxyphenyl)propionic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
Synonyme(s) :
L-Azidotyrosine tert-butyl ether cyclohexylammonium salt, N3-Tyr(OtBu)-OH CHA salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H17N3O3 · C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (CE)
Forme
crystals
Activité optique
[α]/D -48.0±2.0°, c = 1 in methanol
Composition
carbon, 62.3-63.6%
nitrogen, 15.1-15.8%
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1CCCCC1.CC(C)(C)Oc2ccc(C[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O)cc2
InChI
1S/C13H17N3O3.C6H13N/c1-13(2,3)19-10-6-4-9(5-7-10)8-11(12(17)18)15-16-14;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,17,18);6H,1-5,7H2/t11-;/m0./s1
Clé InChI
BCKBVMJKEBFWBB-MERQFXBCSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable