Principaux documents
711861
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-2-thienylglycine
97%
Synonyme(s) :
(R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-(2-thienyl)acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥96.5% (HPLC)
97%
Forme
crystals
Activité optique
[α]/D -90±5°, c = 1 in ethanol
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)c1cccs1
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-11(2,3)16-10(15)12-8(9(13)14)7-5-4-6-17-7/h4-6,8H,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clé InChI
CFAJOXPICRIMCA-QMMMGPOBSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable