Principaux documents
711810
Sigma-Aldrich
N-Benzylideneethylamine
≥97%
Synonyme(s) :
N-(Phenylmethylidene)ethanamine, N-Ethylbenzylidenamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.19
Beilstein:
1853511
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97%
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
CC\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8+
Clé InChI
IIVYBNBDIDWPQV-CSKARUKUSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter