Principaux documents
711578
Sigma-Aldrich
cis,cis-2,4-Hexadiene-1,6-diol
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
(2Z,4Z)-Hexa-2,4-diene-1,6-diol, cis,cis-Muconic alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Beilstein:
5726151
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
crystals
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC\C=C/C=C\CO
InChI
1S/C6H10O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4,7-8H,5-6H2/b3-1-,4-2-
Clé InChI
UALGDSCLDIEGCQ-CCAGOZQPSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves