Principaux documents
711500
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole
97%
Synonyme(s) :
1-Methyl-5-trifluoromethyl-1H-pyrazol-3-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.10
Beilstein:
3543409
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
129-134 °C
Chaîne SMILES 
Cn1nc(O)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3N2O/c1-10-3(5(6,7)8)2-4(11)9-10/h2H,1H3,(H,9,11)
Clé InChI
QEHXHKNBIGEWIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hanlin Wang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 20(3), 2828-2837 (2020-08-09)
The present study aimed to investigate the effect of carbachol on the intestinal tight-junction barrier in a rat model of severe acute pancreatitis (SAP) without aggravating pancreatic injury, and to determine whether cell division cycle 42 (Cdc42)/F-actin could have a