Documents
711322
Sigma-Aldrich
Chlorocarbonylgold(I)
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CAuClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Pf
247-253 °C (dec.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl[Au].[C-]#[O+]
InChI
1S/CO.Au.ClH/c1-2;;/h;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
VBUSSYWEWHQPTL-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for silylene insertion into gold-chlorine bonds
Used for stabilization and encapsulation inside functionalized zeolite imidazolate frameworks
Transition-metal-catalyst for oxidation of carbon monoxide by dichlorine to produce phosgene
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable