710822
5-Bromo-7-methylindole
97%
Synonyme(s) :
5-Bromo-7-methyl-1H-indole
About This Item
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.648
Densité
1.503 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Cc1cc(Br)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-4-8(10)5-7-2-3-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
Clé InChI
HOUJSOAXJSBNRH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup