Principaux documents
710415
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)titanium dichloride
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H22Cl2Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Pf
171-173 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Ti]Cl.CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.2ClH.Ti/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
HMTIYOSDNUJYPV-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable