Principaux documents
710121
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylacetaldehyde dimethylacetal
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13FO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.477
Densité
1.074 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
acetal
ether
fluoro
Chaîne SMILES 
COC(Cc1ccc(F)cc1)OC
InChI
1S/C10H13FO2/c1-12-10(13-2)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3
Clé InChI
ICDKNFHCKJLHMN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.3 °C - closed cup