Principaux documents
709867
Sigma-Aldrich
1-Phenylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
1-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H20BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
powder
Pf
123-127 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccn2-c3ccccc3
InChI
1S/C16H20BNO2/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)14-11-8-12-18(14)13-9-6-5-7-10-13/h5-12H,1-4H3
Clé InChI
VNVCVJBYXTXQRQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable