Principaux documents
709514
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-4-penten-1-yne
97%
Synonyme(s) :
1-Phenylpent-4-en-1-yne, 5-Phenylpent-1-en-4-yne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Densité
0.934 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
allyl
phenyl
Chaîne SMILES 
C=CCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H10/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h2,4,6-7,9-10H,1,3H2
Clé InChI
XFUQCDNMEJGDIV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1