Key Documents
709069
Sigma-Aldrich
Hexammine cobalt(III) chloride-d18
95 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
[Co(ND3)6]Cl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % D
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Poids mol.
284.68 by atom % calculation
Pf
217 °C
Changement de masse
M+18
Chaîne SMILES 
[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].Cl[Co](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3/i/hD18
Clé InChI
JXBGZYGSWFSYFI-DLGCUCRUSA-K
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable