Principaux documents
708569
Sigma-Aldrich
(S)-5-Benzyl-2-mesityl-6,6-dimethyl-6,8-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-2-ium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H28BF4N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
200-206 °C
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CC1=C(C(C)=CC(C)=C1)[N+]2=CN3C(COC(C)(C)[C@@H]3CC4=CC=CC=C4)=N2
InChI
1S/C23H28N3O.BF4/c1-16-11-17(2)22(18(3)12-16)26-15-25-20(13-19-9-7-6-8-10-19)23(4,5)27-14-21(25)24-26;2-1(3,4)5/h6-12,15,20H,13-14H2,1-5H3;/q+1;-1/t20-;/m0./s1
Clé InChI
PVYSZYZMWZCJCT-BDQAORGHSA-N
Application
Catalyst for:
  • Intermolecular conjugate addition of alcohols to unsaturated ketones and esters
  • Preparation of β-amino carbonyl compounds by N-heterocyclic carbene-catalyzed enantioselective Mannich reactions of a-aryloxyacetaldehydes with imines
  • Asymmetric synthesis of cyclopentenes from allyl diketones by carbene-catalyzed intramolecular aldol reaction, lactonization, and carbon dioxide expulsion
  • Preparation of esters via tandem oxidation of allylic/benzylic/propargyl alcohols or aldehyde
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable