708496
Acetyl chloride solution
1 M in methylene chloride
125,00 $
About This Item
125,00 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1 M in methylene chloride
Indice de réfraction
n20/D 1.423
Densité
1.294 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
Clé InChI
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- An acylating reagent to prepare useful key intermediates in organic synthesis.[1][2]
- A reagent to convert oxathioacetals and dithioacetals into corresponding carbonyl compounds in the presence of sodium nitrite.[3]
- An activating or acylating reagent in solid-phase organic synthesis.[4]
- A reagent to prepare various alkyl and aryl tetrahydropyranyl ethers from corresponding alcohols.[5]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter