Principaux documents
708380
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-(4-bromophenyl)pyrazole
97%
Synonyme(s) :
3-Amino-4-(4-bromophenyl)-2H-pyrazole, 4-(4-Bromophenyl)-2H-pyrazole-3-yl amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8BrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
164-169 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Nc1[nH]ncc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H8BrN3/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-13-9(8)11/h1-5H,(H3,11,12,13)
Clé InChI
ABKUXQSVMWMABM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves