Principaux documents
707597
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxybenzoyl chloride
97%
5 G
466,00 $
466,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
466,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H11ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
466,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
63-68 °C
Groupe fonctionnel
acyl chloride
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)12-8-4-5-9-13(12)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
Clé InChI
ITDFRSCTQXOUAC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges