Documents
707279
Sigma-Aldrich
(1-Boc-7-azaindol-3-methyl)trimethylammonium iodide
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24IN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
138-143 °C
Chaîne SMILES 
[I-].CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C[N+](C)(C)C)c2cccnc12
InChI
1S/C16H24N3O2.HI/c1-16(2,3)21-15(20)18-10-12(11-19(4,5)6)13-8-7-9-17-14(13)18;/h7-10H,11H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
MAUXQSQPLVQYAG-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges