Principaux documents
707228
Sigma-Aldrich
Melamine-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-13C3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3H6N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.10
Beilstein:
11316300
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>300 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
JDSHMPZPIAZGSV-VMIGTVKRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Urinary tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
572.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
300 °C - closed cup