Principaux documents
706965
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(tributylstannyl)thiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H28BrNSSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.527
Densité
1.314 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nc(Br)cs1
InChI
1S/3C4H9.C3HBrNS.Sn/c3*1-3-4-2;4-3-1-6-2-5-3;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;
Clé InChI
ZBBDCVVDIHDNRL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C