Principaux documents
706639
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-3-piperidinone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Pf
90-96 °C
Groupe fonctionnel
Fmoc
ketone
Chaîne SMILES 
O=C1CCCN(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO3/c22-14-6-5-11-21(12-14)20(23)24-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,19H,5-6,11-13H2
Clé InChI
ZHMRQZFSADRNCI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Gloves