Principaux documents
706612
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-(dimethylamino)acrolein
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
powder
Pf
67-72 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CN(C)\C=C(/Br)C=O
InChI
1S/C5H8BrNO/c1-7(2)3-5(6)4-8/h3-4H,1-2H3/b5-3-
Clé InChI
ACBSCWFIKSDJLP-HYXAFXHYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges