Documents
706477
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-piperidine-2-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
1,2-Piperidinedicarboxylic acid, 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester, Fmoc-DL-pipecolic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
113-120 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1CCCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)19-11-5-6-12-22(19)21(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)
Clé InChI
CKLAZLINARHOTG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for racemic solid-phase preparation of human protease activated receptor 2 agonists and antagonists
Analyte for urea-linked cinchona-calexarene hybrid type receptors for chromatographic enantiomer separation of carbamate-protected amino acids
Combinatorial reactant for assembly of alkylglycine library arrays by SPOT technique on cellulose membranes for identification of micromolar ligands for monoclonal antibodies
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable