Principaux documents
706264
Sigma-Aldrich
Sodium 2-chloropropionate-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CHCl13CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[Na+].[13CH3][13CH](Cl)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H5ClO2.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
Clé InChI
RPOHBMAQTOJHKM-HCULJTSZSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable