Principaux documents
706183
Sigma-Aldrich
4-(Furfurylaminocarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H22BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
107-113 °C
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)NCc3ccco3
InChI
1S/C18H22BNO4/c1-17(2)18(3,4)24-19(23-17)14-9-7-13(8-10-14)16(21)20-12-15-6-5-11-22-15/h5-11H,12H2,1-4H3,(H,20,21)
Clé InChI
ZNYVQYJVECCENX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable