Principaux documents
706124
Sigma-Aldrich
5-(Piperidinomethyl)-2-thiopheneboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H26BNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
64-68 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCCCC3)s2
InChI
1S/C16H26BNO2S/c1-15(2)16(3,4)20-17(19-15)14-9-8-13(21-14)12-18-10-6-5-7-11-18/h8-9H,5-7,10-12H2,1-4H3
Clé InChI
KDPVLCCGXRCQCV-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable