Principaux documents
704997
Sigma-Aldrich
Benzene-1,4-diboronic acid mono-MIDA ester
Synonyme(s) :
Benzene-1-boronic acid-4-boronic acid MIDA ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13B2NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
170-175 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C11H13B2NO6/c1-14-6-10(15)19-13(20-11(16)7-14)9-4-2-8(3-5-9)12(17)18/h2-5,17-18H,6-7H2,1H3
Clé InChI
RXUGTOKUNBZXQV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable