Documents
704873
Sigma-Aldrich
trans-2-(Tributyltin)vinylboronic acid MIDA ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H36BNO4Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
53-57 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\B1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C7H9BNO4.3C4H9.Sn/c1-3-8-12-6(10)4-9(2)5-7(11)13-8;3*1-3-4-2;/h1,3H,4-5H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
UMFJUFYLUPLACI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges