Documents
704865
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-(tributylstannyl)pyridine
97% (H-NMR)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H30BrNSn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97% (H-NMR)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.534
Point d'ébullition
144-160 °C
Densité
1.294 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C5H3BrN.3C4H9.Sn/c6-5-3-1-2-4-7-5;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
ZRPIKMNUVOBWBE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C