Principaux documents
704733
Sigma-Aldrich
tert-Butyl ethyl ether-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(13CH3)313CO13CH213CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
72-73 °C
Densité
0.793 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2]O[13C]([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
NUMQCACRALPSHD-IDEBNGHGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup