Documents
704482
Sigma-Aldrich
Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
144-148 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccnc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3,(H2,8,9)
Clé InChI
SVWWNEYBEFASMP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Jesús López-Molina et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(14), 4315-4322 (2020-03-13)
This study tries to provide new solutions to increase the efficiency of conversion of photons in solar cells, using photoluminescent Cu(i) coordination polymers (CPs) as possible alternative materials of lower cost, than those used today, based on lanthanides. The selected