Documents
704407
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromophenylboronic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5BBr2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
OB(O)c1c(Br)cccc1Br
InChI
1S/C6H5BBr2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,10-11H
Clé InChI
VDYVCYLLOZQUBR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable