Documents
704180
Sigma-Aldrich
DL-2,4-Diaminobutyric-3,3,4,4-d4 acid dihydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
DL-2,4-Diaminobutanoic-3,3,4,4-d4 acid dihydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
NH2CD2CD2CH(NH2)COOH .2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Poids mol.
195.01 by atom % calculation
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
197 °C (dec.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H/i1D2,2D2;;
Clé InChI
CKAAWCHIBBNLOJ-RIZDZYNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable