Principaux documents
703338
Sigma-Aldrich
4-(Bromoacetyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
46-50 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
phenyl
Chaîne SMILES 
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(=O)CBr
InChI
1S/C12H10BrNO2/c1-8-11(10(15)7-13)12(14-16-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
QKOOGOQWNSWJFQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves