Principaux documents
703281
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H8ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
98-102 °C
Chaîne SMILES 
Cc1onc(-c2ccc(Cl)cc2)c1C=O
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-7-10(6-14)11(13-15-7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
GOUFUYDURDQXKJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable