703095
Hydrogen[4-[bis(2,4,6-trimethylphenyl)phosphino]-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borate
95%
Synonyme(s) :
Frustrated phosphonium borate 2, Hydrogen[4-[dimesitylphosphino]-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]hydrobis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borate
About This Item
Essai
95%
Pf
211-216 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)c([PH+](c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(F)c(F)c([BH-](c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5c(F)c(F)c(F)c(F)c5F)c(F)c3F)c(C)c1
InChI
1S/C36H23BF14P/c1-11-7-13(3)34(14(4)8-11)52(35-15(5)9-12(2)10-16(35)6)36-32(50)24(42)19(25(43)33(36)51)37(17-20(38)26(44)30(48)27(45)21(17)39)18-22(40)28(46)31(49)29(47)23(18)41/h7-10,37H,1-6H3/q-1/p+1
Clé InChI
IENZHWXRYKZMGT-UHFFFAOYSA-O
Application
Reactant for:
- Formation of phosphine-boranes and cationic phosphonium-boranes
- Metal-free hydrogen activation
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable