Principaux documents
702978
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-cyanobenzoic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H4BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
powder
Pf
182-187 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
nitrile
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-7-2-5(4-10)1-6(3-7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
Clé InChI
QJJKUQVSSJSXLJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable