Principaux documents
702919
Sigma-Aldrich
4-(2-Propynylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Synonyme(s) :
N-(2-Propynyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide, [4-(Prop-2-ynylamine-1-carbonyl)phenyl]boronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H20BNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)NCC#C
InChI
1S/C16H20BNO3/c1-6-11-18-14(19)12-7-9-13(10-8-12)17-20-15(2,3)16(4,5)21-17/h1,7-10H,11H2,2-5H3,(H,18,19)
Clé InChI
BUZIZNWTLHGQQO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable