Principaux documents
702811
Sigma-Aldrich
Indium oxide coated PET
surface resistivity 60-100 Ω/sq, slide
Synonyme(s) :
IO-PET, Polyethylene terephthalate film, indium oxide coated
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
In2O3
Poids moléculaire :
277.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Résistivité superficielle
60-100 Ω/sq
L × l × épaisseur
150 mm × 150 mm × 0.2 mm
Chaîne SMILES 
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
Clé InChI
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable