Principaux documents
702749
Sigma-Aldrich
Chloro[diphenyl(o-tolyl)phosphine]gold(I)
97%
Synonyme(s) :
Diphenyl(o-tolyl)phosphine gold(I) chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H17AuClP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
508.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Pf
194-197 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Au].Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P.Au.ClH/c1-16-10-8-9-15-19(16)20(17-11-4-2-5-12-17)18-13-6-3-7-14-18;;/h2-15H,1H3;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
AIYRJPLSTPNKEA-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable