Principaux documents
702420
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-6-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
302-307 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-1-2-6-4-9-10-7(6)3-5/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
DNCVTVVLMRHJCJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at