Principaux documents
702382
Sigma-Aldrich
6-(1-Piperidinyl)pyridine-3-carboxylic acid
95%
Synonyme(s) :
6-(Piperidino)nicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
209-213 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(nc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H14N2O2/c14-11(15)9-4-5-10(12-8-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8H,1-3,6-7H2,(H,14,15)
Clé InChI
QLPWWMSKVYYSEY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable