Principaux documents
701947
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-(Dimethylamino)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20BN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
107-112 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ncc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H20BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-7-14-10(15-8-9)16(5)6/h7-8H,1-6H3
Clé InChI
RMPRVJCNMPFBCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable