Documents
701637
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24BF4Ir
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Description
store and handling under Argon gas at all time
Pertinence de la réaction
core: iridium
reagent type: catalyst
Pf
32-48 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Ir+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b2*2-1-,8-7-;;
Clé InChI
NKIQXDAGMKBVPE-QMDOQEJBSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable