701580
n-Butylboronic acid MIDA ester
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pf
122-128 °C
Chaîne SMILES
CCCCB1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C9H16BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
YVALLLRUHYHWPU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable